1-Méthylnaphtalène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0371-25ML M0371-500ML M0371-100ML
TCIAM0371-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0371-25ML TCIAM0371-500ML TCIAM0371-100ML
1-Méthylnaphtalène ≥96.0% (par GC)
1-Méthylnaphtalène
Formule: C₁₁H₁₀
Point d'ébullition: 241°C
Point de fusion: –33…–32 °C
Densité: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004034
Numéro CAS: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd72a505824185e056e3d78d9f94c41eb4a497a0&vid=dd72a505824185e056e3d78d9f94c41eb4a497a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité