2-Isopropylnaphtalène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I0327-25ML I0327-500ML
TCIAI0327-25MLEA 28.6 EUR InStock
TCIAI0327-25ML TCIAI0327-500ML
2-Isopropylnaphtalène ≥95.0% (par GC)
2-Isopropylnaphtalène
Formule: C₁₃H₁₄
MW: 170,25 g/mol
Point d'ébullition: 268°C
Point de fusion: 11 °C
Densité: 0,9762 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 122°C
Numéro MDL: MFCD00014322
Numéro CAS: 2027-17-0
EINECS: 217-976-0
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d9ac3762611d236c20f1e88edd8aeb006f15a94&vid=7d9ac3762611d236c20f1e88edd8aeb006f15a94&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité