2-Méthylnaphtalène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: β-Méthylnaphtalène
TCIAM0372-500GEA 74.8 EUR InStock
TCIAM0372-500G TCIAM0372-25G
2-Méthylnaphtalène ≥96.0% (par GC)
2-Méthylnaphtalène
Formule: C₁₁H₁₀
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 241°C
Point de fusion: 32…35 °C
Numéro MDL: MFCD00004118
Numéro CAS: 91-57-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/92/28973792.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité