1,3-Diméthylnaphtalène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD0830-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD0830-1G
1,3-Diméthylnaphtalène ≥95.0% (par GC)
1,3-Diméthylnaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 263°C
Point de fusion: –4 °C
Point d'éclair: 109°C
Numéro MDL: MFCD00004036
Numéro CAS: 575-41-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/23/28975923.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité