1,4-Diméthylnaphtalène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD1006-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD1006-5G TCIAD1006-25G
1,4-Diméthylnaphtalène ≥96.0% (par GC)
1,4-Diméthylnaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 268°C
Point d'éclair: 128°C
Numéro MDL: MFCD00004037
Numéro CAS: 571-58-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/91/28976191.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité