Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,5-Diméthylnaphtalène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD0748-100MGEA 30.8 EUR InStock
TCIAD0748-100MG
1,5-Diméthylnaphtalène ≥99.0% (par GC)
1,5-Diméthylnaphtalène


Formule: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 267°C
Point de fusion: 75 °C
Numéro MDL: MFCD00004038
Numéro CAS: 571-61-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/56/28975756.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité