1,5-Diméthylnaphtalène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2764-5GEA 220 EUR InStock
TCIAD2764-5G TCIAD2764-1G
1,5-Diméthylnaphtalène ≥97.0% (par GC)
1,5-Diméthylnaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Point de fusion: 75 °C
Numéro MDL: MFCD00004038
Numéro CAS: 571-61-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/09/28979909.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité