1,1'-Binaphtyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1'-Binaphthalene
B0805-1G B0805-5G
TCIAB0805-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB0805-1G TCIAB0805-5G
1,1'-Binaphtyle ≥98.0% (par GC)
1,1'-Binaphtyle
Formule: C₂₀H₁₄
MW: 254,33 g/mol
Point d'ébullition: 405 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 142…144 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041740
Numéro CAS: 604-53-5
EINECS: 210-070-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8536b1df7ee7d2137ef312e74369d9b92f6e4a4e&vid=8536b1df7ee7d2137ef312e74369d9b92f6e4a4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité