2,3-Dibromopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2917-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD2917-1G TCIAD2917-5G
2,3-Dibromopyridine ≥98.0% (par GC)
2,3-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Point d'ébullition: 249°C
Point de fusion: 58…59 °C
Numéro MDL: MFCD00234014
Numéro CAS: 13534-89-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/65/28980065.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité