2,5-Dibromopyridine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD1217-500GEA 647 EUR InStock
TCIAD1217-500G TCIAD1217-25G TCIAD1217-5G
2,5-Dibromopyridine ≥99.0% (par GC)
2,5-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Point de fusion: 90…93 °C
Numéro MDL: MFCD00006221
Numéro CAS: 624-28-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/28/28978128.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 93.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité