2,6-Dibromopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1555-25G D1555-250G
TCIAD1555-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD1555-25G TCIAD1555-250G
2,6-Dibromopyridine ≥98.0% (par GC)
2,6-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
Point d'ébullition: 249°C
Point de fusion: 116…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006223
Numéro CAS: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92743c6aa7617c16cb650348690c334e7ec82181&vid=92743c6aa7617c16cb650348690c334e7ec82181&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 120.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité