2-Bromopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB0650-500MLEA 396 EUR InStock
TCIAB0650-500ML TCIAB0650-25ML TCIAB0650-100ML
2-Bromopyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromopyridine
Formule: C₅H₄BrN
MW: 158 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Point de fusion: –40,1 °C
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00006219
Numéro CAS: 109-04-6
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/87/28932587.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité