3,5-Dibromopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2573-25G D2573-5G
TCIAD2573-25GEA 136 EUR InStock
TCIAD2573-25G TCIAD2573-5G
3,5-Dibromopyridine ≥98.0% (par GC)
3,5-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Point d'ébullition: 222°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014634
Numéro CAS: 625-92-3
EINECS: 210-916-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96fb32c9d59677ea2eaeea566927907760ccc64a&vid=96fb32c9d59677ea2eaeea566927907760ccc64a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity
Melting point 111.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité