2-Bromo-6-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3609-1G B3609-5G
TCIAB3609-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB3609-1G TCIAB3609-5G
2-Bromo-6-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-6-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Numéro MDL: MFCD00181262
Numéro CAS: 5140-72-7
EINECS: 225-904-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de4e1462f557082b0dedaeb02767f425bfc71ea9&vid=de4e1462f557082b0dedaeb02767f425bfc71ea9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité