3-Bromo-2-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2328-25G B2328-5G
TCIAB2328-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB2328-25G TCIAB2328-5G
3-Bromo-2-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-2-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
MW: 192,44 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Point de fusion: 55 °C
Numéro MDL: MFCD00234007
Numéro CAS: 52200-48-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9482358bda034b20f2deaa0846f27c645569b82&vid=d9482358bda034b20f2deaa0846f27c645569b82&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité