5-Bromo-2-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2329-25G B2329-5G
TCIAB2329-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB2329-25G TCIAB2329-5G
5-Bromo-2-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71 °C
Numéro MDL: MFCD01318951
Numéro CAS: 53939-30-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79fe10c248e73b337a0b6b2d4a21552920a9e579&vid=79fe10c248e73b337a0b6b2d4a21552920a9e579&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité