5-Bromo-2-iodopyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB2877-25GEA 186 EUR InStock
TCIAB2877-25G TCIAB2877-5G
5-Bromo-2-iodopyridine ≥97.0% (par GC)
5-Bromo-2-iodopyridine
Formule: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00691506
Numéro CAS: 223463-13-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/66/28934366.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité