2-Bromo-5-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB2321-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB2321-1G TCIAB2321-5G
2-Bromo-5-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-nitropyridine
Formule: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Numéro MDL: MFCD00006222
Numéro CAS: 4487-59-6
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/79/28934079.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité