2,3,5,6-Tétrachloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2331-25G T2331-5G
TCIAT2331-25GEA 44 EUR InStock
TCIAT2331-25G TCIAT2331-5G
2,3,5,6-Tétrachloropyridine ≥98.0% (par GC)
2,3,5,6-Tétrachloropyridine
Formule: C₅HCl₄N
MW: 216,88 g/mol
Point d'ébullition: 251°C
Point de fusion: 88…89 °C
Numéro MDL: MFCD00092428
Numéro CAS: 2402-79-1
EINECS: 219-283-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a80b8aef1707a784cc7aa1ac16f294185433d8c8&vid=a80b8aef1707a784cc7aa1ac16f294185433d8c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité