2,4-Dichloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3784-25G D3784-5G
TCIAD3784-25GEA 201 EUR InStock
TCIAD3784-25G TCIAD3784-5G
2,4-Dichloropyridine ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point d'éclair: 89°C
Numéro MDL: MFCD00955618
Numéro CAS: 26452-80-2
EINECS: 247-717-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e72f5723ab3a70a7cf8093bfad3b72efad69df0e&vid=e72f5723ab3a70a7cf8093bfad3b72efad69df0e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité