2,6-Dichloropyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0410-25G D0410-500G
TCIAD0410-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0410-25G TCIAD0410-500G
2,6-Dichloropyridine ≥97.0% (par GC)
2,6-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Point d'ébullition: 212°C
Point de fusion: 83…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006244
Numéro CAS: 2402-78-0
EINECS: 219-282-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15c754ead1db824f6e22793ed2fe123e5078c3df&vid=15c754ead1db824f6e22793ed2fe123e5078c3df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité