2-Chloro-3-nitropyridine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1008-25G C1008-5G
TCIAC1008-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAC1008-25G TCIAC1008-5G
2-Chloro-3-nitropyridine ≥99.0% (par GC)
2-Chloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,54 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006232
Numéro CAS: 5470-18-8
EINECS: 226-799-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc466bc415f5b07d82fb50bb6b22771c9bf95072&vid=bc466bc415f5b07d82fb50bb6b22771c9bf95072&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 101.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité