2-Chloro-6-éthoxypyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC1143-25GEA 150 EUR InStock
TCIAC1143-25G
2-Chloro-6-éthoxypyridine ≥97.0% (par GC)
2-Chloro-6-éthoxypyridine
Formule: C₇H₈ClNO
MW: 157,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023465
Numéro CAS: 42144-78-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/99/28938399.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité