2-Chloro-6-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0197-25G C0197-5G
TCIAC0197-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAC0197-25G TCIAC0197-5G
2-Chloro-6-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-6-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Densité: 1,207 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00006265
Numéro CAS: 17228-64-7
EINECS: 241-264-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d443d702897288f81574adbcb25c385a02ec9db&vid=8d443d702897288f81574adbcb25c385a02ec9db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité