2,3,5,6-Tétrafluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1778-1G T1778-5G
TCIAT1778-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAT1778-1G TCIAT1778-5G
2,3,5,6-Tétrafluoropyridine ≥98.0% (par GC)
2,3,5,6-Tétrafluoropyridine
Formule: C₅HF₄N
MW: 151,06 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Densité: 1,499 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31°C
Numéro MDL: MFCD00011734
Numéro CAS: 2875-18-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d55713640ba5670d7432905212b3f20d59d1c49a&vid=d55713640ba5670d7432905212b3f20d59d1c49a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité