2,6-Difluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1741-25G D1741-5G
TCIAD1741-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAD1741-25G TCIAD1741-5G
2,6-Difluoropyridine ≥98.0% (par GC)
2,6-Difluoropyridine
Formule: C₅H₃F₂N
Point d'ébullition: 125°C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006227
Numéro CAS: 1513-65-1
EINECS: 216-152-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ddf93ae2a0bd8c3e5f50e53d8e44c83f1aef056&vid=8ddf93ae2a0bd8c3e5f50e53d8e44c83f1aef056&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité