2-Fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0217-25G F0217-100G
TCIAF0217-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAF0217-25G TCIAF0217-100G
2-Fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Fluoropyridine
Formule: C₅H₄FN
MW: 97,09 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Densité: 1,129 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 24°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006224
Numéro CAS: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45e6eb2cfb22e3122c41075c7a6a31bfec90b809&vid=45e6eb2cfb22e3122c41075c7a6a31bfec90b809&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité