3-Fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAF0207-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAF0207-5G TCIAF0207-25G
3-Fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
3-Fluoropyridine
Formule: C₅H₄FN
MW: 97,09 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Point d'éclair: 13°C
Numéro MDL: MFCD00006374
Numéro CAS: 372-47-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/13/28968813.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité