Pentafluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0926-25G P0926-5G
TCIAP0926-25GEA 205 EUR InStock
TCIAP0926-25G TCIAP0926-5G
Pentafluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Pentafluoropyridine
Formule: C₅F₅N
Point d'ébullition: 83°C
Point de fusion: –41 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006225
Numéro CAS: 700-16-3
EINECS: 211-839-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=133c313fe9c42ef327f060eb57fbe6643378784d&vid=133c313fe9c42ef327f060eb57fbe6643378784d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité