3-Iodopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAI0568-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAI0568-5G TCIAI0568-25G
3-Iodopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Iodopyridine
Formule: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point de fusion: 53,5 °C
Numéro MDL: MFCD00023553
Numéro CAS: 1120-90-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/43/28972443.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité