2-Aminopyridine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine
A0411-25G A0411-500G A0411-100G
TCIAA0411-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0411-25G TCIAA0411-500G TCIAA0411-100G
2-Aminopyridine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
2-Aminopyridine
Formule: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Point de fusion: 50…52 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006312
Numéro CAS: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
ONU: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,00473
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3822a3ec11cdee4f04df5e5a1de2399015efc8d3&vid=3822a3ec11cdee4f04df5e5a1de2399015efc8d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité