3-Aminopyridine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0413-25G A0413-500G A0413-100G
TCIAA0413-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAA0413-25G TCIAA0413-500G TCIAA0413-100G
3-Aminopyridine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
3-Aminopyridine
Formule: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Point d'ébullition: 248°C
Point de fusion: 60…63 °C
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006400
Numéro CAS: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
ONU: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,00473
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93dba9e6da98ade269a0d230bf656616f7295555&vid=93dba9e6da98ade269a0d230bf656616f7295555&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité