4-Aminopyridine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0414-25G A0414-500G A0414-100G
TCIAA0414-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAA0414-25G TCIAA0414-500G TCIAA0414-100G
4-Aminopyridine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
4-Aminopyridine
Formule: C₅H₆N₂
Point d'ébullition: 287°C
Point de fusion: 157…160 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006439
Numéro CAS: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
ONU: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03933
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9af5cbcacf6af70e3eb96565ed53ef0cd81fd83&vid=b9af5cbcacf6af70e3eb96565ed53ef0cd81fd83&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité