2,3-Diaminopyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D0117-25G D0117-5G
TCIAD0117-25GEA 479 EUR InStock
TCIAD0117-25G TCIAD0117-5G
2,3-Diaminopyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,3-Diaminopyridine
Formule: C₅H₇N₃
Point d'ébullition: 148 - 150 °C (5 -rr)
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006319
Numéro CAS: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94ec6a0fb64bbf11f30d483205b8a5d24316ceb9&vid=94ec6a0fb64bbf11f30d483205b8a5d24316ceb9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 119.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité