3,4-Diaminopyridine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,4-Pyridinediamine, Amifampridine, 3,4-DAP, Pyridine-3,4-diyldiamine, Pyridine-3,4-diamine
D1149-1G D1149-5G
TCIAD1149-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD1149-1G TCIAD1149-5G
3,4-Diaminopyridine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-Diaminopyridine
Formule: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 218…219 °C
Point d'éclair: 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006401
Numéro CAS: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02986
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b878e1d9820f89b07f0bea437534c3ac730713c&vid=1b878e1d9820f89b07f0bea437534c3ac730713c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité