2-(Méthylamino)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M0823-25G M0823-500G
TCIAM0823-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAM0823-25G TCIAM0823-500G
2-(Méthylamino)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Méthylamino)pyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 201°C
Point de fusion: 15 °C
Densité: 1,0707 g/cm³ (17.7 °C)
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00006250
Numéro CAS: 4597-87-9
EINECS: 224-997-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a603ac7b53051ad9d386992318b0fa10babb93f7&vid=a603ac7b53051ad9d386992318b0fa10babb93f7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité