3-Éthoxy-2-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0390-1G E0390-5G
TCIAE0390-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAE0390-1G TCIAE0390-5G
3-Éthoxy-2-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
3-Éthoxy-2-nitropyridine
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Point de fusion: 31…32 °C
Numéro MDL: MFCD00006257
Numéro CAS: 74037-50-6
EINECS: 277-676-0
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9861390210413a2778b13d7f52287fa64fd85bd&vid=a9861390210413a2778b13d7f52287fa64fd85bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 25.0 to 28.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité