2-Éthoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E0870-25G E0870-5G
TCIAE0870-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAE0870-25G TCIAE0870-5G
2-Éthoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Éthoxypyridine
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00023464
Numéro CAS: 14529-53-4
EINECS: 238-553-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b276a76c767ede2ca9f31971f92a1152048a5ebc&vid=b276a76c767ede2ca9f31971f92a1152048a5ebc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité