4-Méthoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM1696-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAM1696-5G TCIAM1696-25G
4-Méthoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Méthoxypyridine
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point de fusion: 4°C
Point d'éclair: 74°C
Numéro MDL: MFCD00674049
Numéro CAS: 620-08-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/08/28976008.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité