2-Bromo-3-méthylpyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-3-picoline
B1894-25G B1894-5G
TCIAB1894-25GEA 108 EUR InStock
TCIAB1894-25G TCIAB1894-5G
2-Bromo-3-méthylpyridine ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Point d'ébullition: 219°C
Numéro MDL: MFCD00239380
Numéro CAS: 3430-17-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fc5d4f3a8556aeef68fa1a69479ae67228b6623&vid=6fc5d4f3a8556aeef68fa1a69479ae67228b6623&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité