2-Bromo-5-méthylpyridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-5-picoline
B2113-25G B2113-5G
TCIAB2113-25GEA 161 EUR InStock
TCIAB2113-25G TCIAB2113-5G
2-Bromo-5-méthylpyridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Bromo-5-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (0,5 -rr)
Point de fusion: 152.5 °C
Numéro MDL: MFCD00209553
Numéro CAS: 3510-66-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9a085c619c1e21f86c8c22d6c428e75a0e7e817&vid=e9a085c619c1e21f86c8c22d6c428e75a0e7e817&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité