2-Chloro-3-picoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1885-25G C1885-5G
TCIAC1885-25GEA 113 EUR InStock
TCIAC1885-25G TCIAC1885-5G
2-Chloro-3-picoline ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-3-picoline
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Point d'ébullition: 193°C
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00234177
Numéro CAS: 18368-76-8
EINECS: 242-242-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6516724904491274b4eabc35e9b023327800fe38&vid=6516724904491274b4eabc35e9b023327800fe38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité