2-Chloro-3-méthyl-5-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-nitro-3-picoline
C2020-1G C2020-5G
TCIAC2020-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAC2020-1G TCIAC2020-5G
2-Chloro-3-méthyl-5-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-3-méthyl-5-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD00173686
Numéro CAS: 22280-56-4
EINECS: 244-889-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=559a6514a11660f85a95577256aa269db6496cbc&vid=559a6514a11660f85a95577256aa269db6496cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité