2-Éthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE0168-100MLEA 138 EUR InStock
TCIAE0168-100ML TCIAE0168-500ML TCIAE0168-25ML
2-Éthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Éthylpyridine
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point de fusion: –63 °C
Point d'éclair: 29°C
Numéro MDL: MFCD00006361
Numéro CAS: 100-71-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/43/28967743.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité