2-Picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P0415-25ML P0415-500ML
TCIAP0415-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAP0415-25ML TCIAP0415-500ML
2-Picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Picoline
Formule: C₆H₇N
Point d'ébullition: 128°C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006332
Numéro CAS: 109-06-8
EINECS: 203-643-7
ONU: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07400
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90a80937e4ebd93f1d70e7380d25dbbaa228c280&vid=90a80937e4ebd93f1d70e7380d25dbbaa228c280&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité