3-Éthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0169-25ML E0169-5ML
TCIAE0169-25MLEA 141 EUR InStock
TCIAE0169-25ML TCIAE0169-5ML
3-Éthylpyridine ≥98.0% (par GC)
3-Éthylpyridine
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 165°C
Point d'éclair: 48°C
Numéro MDL: MFCD00006413
Numéro CAS: 536-78-7
EINECS: 208-647-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03848
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a6e550c84c715ea8391b696e62ac547a7c6f9fb&vid=8a6e550c84c715ea8391b696e62ac547a7c6f9fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité