3-Picoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 3-Méthylpyridineβ-Picoline
TCIAP0416-500MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAP0416-500ML TCIAP0416-25ML
3-Picoline ≥98.0% (par GC)
3-Picoline
Formule: C₆H₇N
MW: 93,13 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point de fusion: -18°C
Point d'éclair: 36°C
Numéro MDL: MFCD00006402
Numéro CAS: 108-99-6
ONU: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07401
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/12/28991112.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité