4-Picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P0417-25ML P0417-500ML
TCIAP0417-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0417-25ML TCIAP0417-500ML
4-Picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Picoline
Formule: C₆H₇N
Point d'ébullition: 144°C
Point de fusion: 4°C
Densité: 0,9547 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 37°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006440
Numéro CAS: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
ONU: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07402
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=402f294dfaadae030425c8ae49733cefc27a33f4&vid=402f294dfaadae030425c8ae49733cefc27a33f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité