2-(3-Phénylpropyl)pyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP1327-5GEA 102 EUR InStock
TCIAP1327-5G
2-(3-Phénylpropyl)pyridine ≥97.0% (par GC)
2-(3-Phénylpropyl)pyridine
Formule: C₁₄H₁₅N
MW: 197,28 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00191237
Numéro CAS: 2110-18-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/85/28991985.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité