3-Méthyl-2-phénylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Phenyl-beta-picoline
M0932-25G M0932-5G
TCIAM0932-25GEA 503 EUR InStock
TCIAM0932-25G TCIAM0932-5G
3-Méthyl-2-phénylpyridine ≥98.0% (par GC)
3-Méthyl-2-phénylpyridine
Formule: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Densité: 1,0648 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00006283
Numéro CAS: 10273-90-2
EINECS: 233-619-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb8d82c9b5dcd9937e234da850b8e400a4dae186&vid=cb8d82c9b5dcd9937e234da850b8e400a4dae186&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité